2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 148 CHF
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 98%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Melting Pt: 33…36 °C
Flash-Pt: 83 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006305
CAS-Nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
UN: 1325
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %