3,5-Lutidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,5-Dimethylpyridine
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
A14877.ACEA
42.2
CHF
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
3,5-Lutidin ≥99%
3,5-Lutidin
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Formel:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Siedepunkt: 169…170 °C Melting Pt: –9 °C Dichte: 0.941 Flash-Pt: 53 °C (127 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006404 CAS-Nummer: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 UN: 1992 ADR: 3,III |