3,5-Lutidin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
125211000 125215000
ACRO125211000EA 60.1 CHF
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidin 98+%
3,5-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 172.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006404
CAS-Nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)