2,3-Lutidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 24.6 CHF
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidin 98+%
2,3-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009605
CAS-Nummer: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %