4-Picolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 4-Methylpyridine, γ-Picoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 33.4 CHF
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Picolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
MW: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 144.9
Melting Pt: 3
Dichte: 0.9547 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C