3-Picolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-99-6
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5055
Melting Point: -18°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1366
Merck Reference: 14,7401
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006402
Formel:
C₆H₇N Siedepunkt: 143…144 °C Melting Pt: –18 °C Dichte: 0,955 Flash-Pt: 36 °C (96 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006402 CAS-Nummer: 108-99-6 EINECS: 203-636-9 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7401 |