3-Picolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 73.1 CHF
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
3-Picolin 99%
3-Picolin
Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 143…144 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006402
CAS-Nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07485
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %