2-Chlor-6-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
B20174.06 B20174.14
B20174.06EA 119 CHF
B20174.06 B20174.14
2-Chlor-6-methylpyridin ≥98%
2-Chlor-6-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 18368-63-3 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5265 Boiling Point: 64-68°/10mm Beilstein Reference: 107187 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006245
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 64…68 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.167
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006245
CAS-Nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III