2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
L20018.06 L20018.14
L20018.06EA 157 CHF
L20018.06 L20018.14
2-Brom-6-methylpyridin ≥98%
2-Brom-6-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 5315-25-3 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5625 Boiling Point: 102-103°/20mm Beilstein Reference: 107322 MDL No.: MFCD00040743
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.512
Flash-Pt: 97 °C (206 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4