Pyridin, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Azabenzene, Azine
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83684.230EA 193 CHF
83684.230 83684.290 83684.269
Pyridin, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Pyridine
Flaschen (250 ml und 500 ml) mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm