Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
8226.2500EA
498
CHF
8226.2500
Pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Pyridine
Formel:
C₅H₅N MW: 79,1 g/mol Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Melting Pt: –44 °C Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.5 % |