Pyridin, wasserfrei ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, für die Karl Fischer Titration
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
27198.298EA
337
CHF
27198.298
Pyridin, wasserfrei ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, für die Karl Fischer Titration
Pyridine
Formel:
C₅H₅N MW: 79,1 g/mol Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Melting Pt: –44 °C Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare farblose Flüssigk. |
Gehalt (GC) | Min. 99,7 % |
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. | Max. 0,200 meq/g |
Wasser | Max. 0,0200 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0020 % |
Reduzierende Substanzen | Max. 0,0005 % |
Piperidin | Max. 0,0100 % |
2-Methylpyridin | Max. 0,20 % |
NH4 (Ammonium) | Max. 0,0010 % |
Cl (Chlorid) | Max. 0,0005 % |
SO4 (Sulfat) | Max. 0,0005 % |
Al (Aluminium) | Max. 0,5 ppm |
B (Bor) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,05 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,01 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,01 ppm |
Sn (Zinn) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,05 ppm |