Pyridin, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
8074.2500EA 0 CHF
8074.2500
Pyridin, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.25 %