3,4-Diaminopyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
A12465.03
A12465.06
A12465.14
A12465.03EA
66.9
CHF
A12465.03
A12465.06
A12465.14
3,4-Diaminopyridin ≥98%
3,4-Diaminopyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 54-96-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 240°(464°F)
Odour: Unpleasant
Beilstein Reference: 110232
Merck Reference: 14,2986
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006401
Formel:
C₅H₇N₃ MW: 109.13 g/mol Siedepunkt: 262 Melting Pt: 217…220 °C Flash-Pt: 240 °C (464 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006401 CAS-Nummer: 54-96-6 EINECS: 200-220-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03006 |