3-Aminopyridin

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyms: 3-PyridylaminPyridin-3-amin

EHERC10221000EA 49.9 CHF
EHERC10221000
3-Aminopyridin
3-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Siedepunkt: ∼248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 60…63 °C
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006400
CAS-Nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR