3-Aminopyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-PyridylaminPyridin-3-amin
A13216.30EA 246 CHF
A13216.30 A13216.18 A13216.0B
3-Aminopyridin 99%
3-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Melting Pt: 58…63 °C
Flash-Pt: 88 °C (190 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006400
CAS-Nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472