2-Aminopyridin
Lieferant: Molekula
Synonyms: 2-PyridylaminPyridin-2-amin
MOLEM71719173EA 0 CHF
MOLEM71719173
2-Aminopyridin
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 210,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 50…52 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472