3-Fluorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11693.06
A11693.14
A11693.06EA
151
CHF
A11693.06
A11693.14
3-Fluorpyridin ≥98%
3-Fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 372-47-4
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 105702
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006374
Formel:
C₅H₄FN MW: 97.09 g/mol Siedepunkt: 106…108 °C Dichte: 1.13 Flash-Pt: 13 °C (55 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006374 CAS-Nummer: 372-47-4 EINECS: 206-755-4 UN: 1993 ADR: 3 II |