3,5-Dichlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L03380.14 L03380.22
L03380.14EA 72.5 CHF
L03380.14 L03380.22
3,5-Dichlorpyridin ≥98%
3,5-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2457-47-8 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 74°(165°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 1973 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006376
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 178 °C
Melting Pt: 63…67 °C
Dichte: 1.39
Flash-Pt: 74 °C (165 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006376
CAS-Nummer: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III