2,6-Dichlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A11364.0E A11364.22 A11364.36
A11364.0EEA 1060 CHF
A11364.0E A11364.22 A11364.36
2,6-Dichlorpyridin ≥98%
2,6-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2402-78-0 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Odour: Unpleasant Melting Point: 84-88° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 108664 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006244
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Melting Pt: 84…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006244
CAS-Nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III