2,3-Dichlorpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12241.06
A12241.14
A12241.22
A12241.06EA
73.2
CHF
A12241.06
A12241.14
A12241.22
2,3-Dichlorpyridin ≥99%
2,3-Dichloropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 2402-77-9
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Odour: Unpleasant
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 109811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006229
Formel:
C₅H₃Cl₂N Siedepunkt: 202,5…203.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 65…69 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006229 CAS-Nummer: 2402-77-9 EINECS: 219-281-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |