2,3-Dichlorpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
113720100
113720500
ACRO113720100EA
51.6
CHF
ACRO113720100
ACRO113720500
2,3-Dichlorpyridin 99%
2,3-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N MW: 147.99 g/mol Siedepunkt: 202.5…203.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006229 CAS-Nummer: 2402-77-9 EINECS: 219-281-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |