3,5-Dibrompyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10875.06 A10875.14 A10875.22
A10875.06EA 128 CHF
A10875.06 A10875.14 A10875.22
3,5-Dibrompyridin ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 625-92-3 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 108477
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 222
Melting Pt: 110…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014634
CAS-Nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4