3,5-Dibrompyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
330130100
330130250
330131000
ACRO330130100EA
113
CHF
ACRO330130100
ACRO330130250
ACRO330131000
3,5-Dibrompyridin 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N MW: 236.89 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Melting Pt: 110…114 °C Flash-Pt: >115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014634 CAS-Nummer: 625-92-3 EINECS: 210-916-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
GC | ≥98.0 % |