Tetrahydrofuran, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 76.7 CHF
87369-100ML 87369-500ML
Tetrahydrofuran, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108.5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM