EPA-Gewindefläschchen, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
20-EPAVCSA 20-EPAVCS-PC 40-EPAVCS-PC 60-EPAVCS
CRMA20-EPAVCSAEA 196 CHF
CRMA20-EPAVCSA CRMA20-EPAVCS-PC CRMA40-EPAVCS-PC CRMA60-EPAVCS
EPA-Gewindefläschchen, Chromacol™
Vials
EPA-Fläschchen, Klasse 100: Diese Fläschchen werden ebenso wie die Produkte der Klasse 300 nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Produkte der Klasse 100 sind weder zertifiziert noch vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten. Diese Convenience-Kits werden für separate Wasserentnahmen entsprechend EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung vonMore Product Information