Tetrahydrofuran
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Gefahr
Synonyms: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
MSPP412452EA 0 CHF
MSPP412452
Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg