Tetrahydrofuran ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
9441-03EA 0 CHF
9441-02 9441-33 9441-112 9441-03 9441-116
Tetrahydrofuran ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
BAKER ANALYZED™ HPLC Reagent—High purity solvents for use in analytical and preparative separations. All are optimized for all of your Liquid Chromatography applications, including HPLC, UHPLC, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-320 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.030
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.45
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤212
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Peroxide (as H2O2) (atTime of Fill) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.02 %