Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Finger
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2232240/10 2232240/7 2232240/6 2232240/8 2232240/9
DALL2232240/10EA 36 CHF
DALL2232240/10 DALL2232240/7 DALL2232240/6 DALL2232240/8 DALL2232240/9
Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Finger
Handschuhe
Weißer Polyamid-Strickhandschuh mit Polyurethan-Beschichtung an den Fingerkuppen und elastischem Bündchen.
  • Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
  • Die belüftete Rückseite und Innenhand bieten eine optimale Atmungsaktivität
  • Die PU-Beschichtung sorgt an den Fingerkuppen für eine gute Griffigkeit
  • Fusselfrei: Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
Geeignet für den Umgang mit feinkörnigen Produkten in trockenen Umgebungen. Handschuh garantiert silikonfrei zur Verwendung in Lackierbereichen.
Zertifizierungen: Kat. I