Tetrahydrofuran ≥99,8% Unstabilisiert, Biograde für die DNA-Synthese und Peptide
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
44505.K2EA 214 CHF
44505.K2
Tetrahydrofuran ≥99,8% Unstabilisiert, Biograde für die DNA-Synthese und Peptide
Tetrahydrofuran
Nucleic acid and peptide synthesis
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,889
Flash-Pt: –17 °C (1 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,9211
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg