2,7-Dimethylnaphthalin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21704.01
B21704.03
B21704.01EA
130
CHF
B21704.01
B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalin ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 582-16-1
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 262-264°
MDL No.: MFCD00004121
Formel:
C₁₂H₁₂ Siedepunkt: 262…264 °C Melting Pt: 96…98 °C Dichte: 1.003 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004121 CAS-Nummer: 582-16-1 EINECS: 209-477-1 |