1,5-Dimethylnaphthalin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16819.MC
A16819.ME
A16819.MCEA
85.8
CHF
A16819.MC
A16819.ME
1,5-Dimethylnaphthalin ≥99%
1,5-Dimethylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 571-61-9
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 265-266°
Beilstein Reference: 2039843
MDL No.: MFCD00004038
Formel:
C₁₂H₁₂ MW: 156.23 g/mol Siedepunkt: 265…266 °C Melting Pt: 78…82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004038 CAS-Nummer: 571-61-9 EINECS: 209-338-5 |