1-Methylnaphthalin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α-Methylnaphthalene
A15327.14
A15327.22
A15327.36
A15327.14EA
48.6
CHF
A15327.14
A15327.22
A15327.36
1-Methylnaphthalin 96%
1-Methylnaphthalin
Purity: 96%
CAS No.: 90-12-0
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6150
Melting Point: -22°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 506793
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004034
Formel:
C₁₁H₁₀ MW: 142,2 g/mol Siedepunkt: 240…243 °C Melting Pt: –22 °C Dichte: 1.024 Flash-Pt: 82 °C (179 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004034 CAS-Nummer: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |