Naphthalin

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

EHERC20905000EA 68.9 CHF
EHERC20905000
Naphthalin
Naphthalene
Formel: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79…82 °C
Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001742
CAS-Nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/18/789118.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR