2-Naphthol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: β-Naphtholβ-Hydroxynaphthalin2-Hydroxynaphthalin
EHERC15430500EA 72.3 CHF
EHERC15430500
2-Naphthol
2-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 121,6 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471