2-Chlornaphthalin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 1170 CHF
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Chlornaphthalin
2-Chloronaphthalene
Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 59.5 °C
Dichte: 1.2656 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00035731
CAS-Nummer: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169