1,4-Dibromnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC20431400EA 112 CHF
EHERC20431400
1,4-Dibromnaphthalin
1,4-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 92 °C
MDL Number: MFCD00041823
CAS-Nummer: 83-53-4
EINECS: 201-484-8