Eisenselenid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31112.18 31112.09
31112.18EA 1680 CHF
31112.18 31112.09
Eisenselenid ≥99,9% (Metall-Basis)
Eisenselenid
Purity: 99.9% CAS No.: 1310-32-3 Molecular Formula: FeSe Formula Weight: 134.81 Physical Form: -40 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016085
Formel: FeSe
MW: 134.81 g/mol
Melting Pt: 965
Dichte: 4.72 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016085
CAS-Nummer: 1310-32-3
EINECS: 215-177-1
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,04103