Osmiumtetraoxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
8371.1 8371.2 8371.3
ROTH8371.1EA 79.8 CHF
ROTH8371.1 ROTH8371.2 ROTH8371.3
Osmiumtetraoxid
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Siedepunkt: 130
Melting Pt: 40
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,06962