Zinkoxid
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
T114.1
T114.2
ROTHT114.1EA
98.3
CHF
ROTHT114.1
ROTHT114.2
Zinkoxid
Zinkoxid
Formel:
ZnO MW: 81.39 g/mol Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119463881-32 |