Zinkoxid leicht ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Zink(II)oxid
29199.295EA 79.5 CHF
29199.295
Zinkoxid leicht ≥98%, TECHNICAL
Zinkoxid
Formel: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Siedepunkt: 2360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1975 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10279
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %