Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Zink(II)oxid
41124.KSEA 1180 CHF
41124.KS
Zinkoxid ≥99,9% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Zinkoxid
Formel: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Melting Pt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200