di-Silberoxid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 117 CHF
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
di-Silberoxid 99+%
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Melting Pt: 800…830 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,08665
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm