Silbernitrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
9370.1
9370.2
9370.3
9370.4
ROTH9370.1EA
178.8
CHF
ROTH9370.1
ROTH9370.2
ROTH9370.3
ROTH9370.4
Silbernitrat
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa) Melting Pt: 210 °C Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |