Silbernitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Höllenstein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01512.0100EA 972 CHF
1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.9999 1.01512.1000 1.01512.0025
Silbernitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2160 g/l (20 °C)
Melting Point 212 °C
Molar Mass 169.87 g/mol
Bulk Density 2350 kg/m3
Boiling Point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer