Silberchlorid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO211270500EA 263 CHF
ACRO211270500 ACRO211272500 ACRO211270100
Silberchlorid 99+%, reinst
Silberchlorid
Formel: AgCl
MW: 143,32 g/mol
Siedepunkt: 1550 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 455 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003399
CAS-Nummer: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08582
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm