Praseodym(III,IV)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11235.14 11235.22
11235.14EA 582 CHF
11235.14 11235.22
Praseodym(III,IV)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodym(III,IV)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formel: O₁₁Pr₆
MW: 1021.44 g/mol
Melting Pt: 2500 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9