Praseodym(III,IV)oxid ≥99,996% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10914.06
10914.14
10914.06EA
138
CHF
10914.06
10914.14
Praseodym(III,IV)oxid ≥99,996% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodym(III,IV)oxid
Purity: 99.996%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formel:
O₁₁Pr₆ MW: 1021.44 g/mol Melting Pt: 2500 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011178 CAS-Nummer: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |