Lanthan(III)fluorid, Patinal®
Lieferant: Merck
1.01129.0100 1.01129.1000
1.01129.0100EA 0 CHF
1.01129.0100 1.01129.1000
Lanthan(III)fluorid, Patinal®
Lanthan(III)fluorid
Formel: F₃La
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1491.85…1507.85 °C
Dichte: 5.936 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III