1-Isochinolinol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09 H29124.03
H29124.09EA 328 CHF
H29124.09 H29124.03
1-Isochinolinol ≥97%
1-Isochinolinol
Purity: 97% CAS No.: 491-30-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00006899
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Melting Pt: 212…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006899
CAS-Nummer: 491-30-5
EINECS: 207-732-1